Merck
805102
TSKgel® G2000SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 7.5 mm, diol phase
Synonym(e):
TSKgel® G2000SW HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Produktbezeichnung
TSKgel® HPLC-Säule (SW-Typ) für den Größenausschluss, phase diol, L × I.D. 60 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 05102
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
40 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
60 cm × 7.5 mm
Matrix
spherical silica
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
125 Å
Betriebs-pH-Wert
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Als erste Generation Kieselgel-basierter SEC-Säulen bietet TSKgel G2000SW eine hervorragende Trennung von Peptiden und Proteinen mit Molekülmassen bis zu 100.000 Da. TSKgel G2000SW-Säulen beginnen bei 10 μm für analytische Säulen und sind bis auf 13 und 20 μm in Säulen bis zu einem Innendurchmesser von 55 mm für präparative Aufreinigungen skalierbar.
Physikalische Form
Versand in 0,05 % NaN3 und 0,1 mol/L Na2SO4 in 0,1 M Phosphatpuffer, pH 6,7.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)