Wichtige Dokumente
67099-U
BIOshell A160 Peptide C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 1 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
BIOshell A160 Peptide C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 1 mm
Materialien
stainless steel hardware
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Beschreibung
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
Produktlinie
BIOshell
BIOshell
Leistungsmerkmale
endcapped: no
chemische Klasse(n) des Analyten
peptides
peptides
Hersteller/Markenname
BIOshell
BIOshell
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
4.6% carbon loading
Parameter
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
15 cm × 1 mm
Oberflächenbereich
90 m2/g
Oberflächendeckung
2.2 μmol/m2
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
Partikelgröße
2.7 μm
2.7 μm
Porengröße
160 Å
pH Betriebsbereich
1-8
Trenntechnik
reversed phase
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)