Wichtige Dokumente
64071-U
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Core-shell (SPP) Fused Core Phenyl HPLC column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Ascentis® Express Biphenyl Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel hardware
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L11
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Parameter
60 °C max. temp.
9000 psi max. pressure (600 bar)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
135 m2/g
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
biphenyl phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
90 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-9
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Vorsäule
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)