59555
SUPELCOSIL™ LC-18-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL™ LC-18-DB Supelguard Kartusche, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agentur
suitable for USP L1
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 kit
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
2 cm × 4 mm
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Fußnote
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)