Merck
58934
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L68
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL
Kennzeichnungsgrad
12.5% carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
120 Å
pH-Bereich
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Suplex pkb-100 hat die gleiche gebundene Phase wie Supelcosil LC-ABZ. Der Unterschied dieses speziell deaktivierten Materials zur LC-ABZ liegt im fehlenden Endcapping des Suplex pKb-100. Dadurch weist die Suplex pkb-100 eine höhere Leistung für stark basische Verbindungen auf, während die LC-ABZ für Proben bevorzugt werden sollte, die auch Säuren und/oder zwitterionische Verbindungen beinhalten.
Anwendung
Die SUPELCOSIL Suplex pKb-100 HPLC-Säule wurde zur HPLC-Aufreinigung von vorgereinigten Ovarien von Fliegen eingesetzt. Sie wird auch zur HPLC-Analyse zur Bestimmung von Retinoid eingesetzt.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vorsäulenkartusche
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A M Myhre et al.
Journal of lipid research, 37(9), 1971-1977 (1996-09-01)
Retinoylation (retinoic acylation) is a posttranslational modification of proteins occurring in a variety of cell types in vitro. This study was done to examine whether retinoylation occurs in vivo. We found that in retinol-deficient rats, radiolabeled retinol or retinoic acid
Korneel Hens et al.
European journal of biochemistry, 269(14), 3522-3530 (2002-07-24)
Angiotensin converting enzyme (ACE) was already discovered in insects in 1994, but its physiological role is still enigmatic. We have addressed this problem by purifying four new ACE substrates from the ovaries of the grey fleshfly, Neobellieria bullata. Their primary