58217
Säulenrohling-Kit für HPLC
I.D. × O.D. × L 10 mm × 1/2 in. × 25 cm
Empfohlene Produkte
ID × AD × L
10 mm × 1/2 in. × 25 cm
Allgemeine Beschreibung
Jeder Leersäulenbausatz besteht aus einer präzisionsgebohrten, polierten 316 Edelstahl-Leersäule, zwei totvolumenfreien
externen Reduzierstücken (interne Verbinder bei 10mm I.D.-Leersäulen) mit Fittings und Ferrules für 1/16 in. OD-Tubing und zwei 2 μm- Fritten. Weitere Größen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
externen Reduzierstücken (interne Verbinder bei 10mm I.D.-Leersäulen) mit Fittings und Ferrules für 1/16 in. OD-Tubing und zwei 2 μm- Fritten. Weitere Größen sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)