Merck
57917
Supelco
SUPELCOSIL ABZ+Plus (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
Produktbezeichnung
SUPELCOSIL ABZ+Plus HPLC-Säule, 3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Agentur
suitable for USP L60
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
SUPELCOSIL
Kennzeichnungsgrad
12.0% carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
170 m2/g
Oberflächendeckung
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
120 Å
pH-Bereich
2-7.5
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
SUPELCOSIL ABZ+Plus Säulen bieten hohe Deaktivierung und einmalige Selektivität. Deaktivierte Kieselgelpartikel mit sehr enger Partikelgrößenverteilung gewährleisten hohe Effizienz bei geringem Gegendruck. Nach den Bindungs- und Endcapping-Reaktionen schirmt die ABZ+Plus Phase nicht umgesetzte Silanolgruppen im Kieselgel ab, verhindert ihre Interaktion mit den meisten Analyten und erbringt unabhängig von der Funktion der Analyten symmetrische Spitzen. Außerdem ermöglicht die Phase die Verwendung von Puffern mit geringer Ionenstärke, ohne dass ein Ionen-supprimierender Modifier erforderlich wäre. ABZ+Plus gestattet die Verwendung einfacher Mobilphasen für die Analyse auch der schwierigsten Verbindungen: Säuren, stark basische Verbindungen und Zwitterionen.
Geeignet für L60 gemäß USP
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Hohe Effizienz bei polaren, nicht-polaren und geladenen Analyten
• Symmetrische Spitzen für die reaktivsten Verbindungen
• Einmalige Selektivität bei polaren und geladenen Verbindungen
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhongping John Lin et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 37(4), 757-762 (2005-03-31)
A highly sensitive method was developed and validated for determining the free fraction of flunarizine in human plasma. Equilibrium dialysis was used for the separation of free (unbound) drug and liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) was used for quantitation. Post-dialysis
Tânia M G Almeida et al.
Chemistry & biodiversity, 2(12), 1691-1700 (2006-12-29)
Absorption, distribution, metabolism, and excretion (ADME) properties are of invaluable importance to a bioactive compound. Permeation process is one of the most widely studied by many different techniques. Among them, reversed-phase liquid chromatography (RP-LC) is proving to be of great
P Chaimbault et al.
Journal of chromatography. A, 855(1), 191-202 (1999-10-09)
A qualitative determination of 20 underivatized proteinic amino acids by LC-MS is reported. The need for chromatographic separation before mass spectrometry determination is demonstrated based on the study of several amino acid pairs which have some similar characteristics. Two suitable
Nasser E Bastani et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 23(18), 2885-2890 (2009-08-12)
F2-isoprostanes are a family of prostaglandin F2-like compounds that are formed by free-radical-catalyzed peroxidation of arachidonic acid. Several F2-isoprostanes, but in particular 8-epi PGF(2alpha), are widely used as oxidative stress biomarkers. An analytical method based on liquid chromatography with negative
C Ceniceros et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 705(1), 97-103 (1998-03-14)
A rapid and simple high-performance liquid chromatographic (HPLC) method with amperometric detection has been developed for the quantitation of labetalol in urine. The chromatography was performed at 30 degrees C using a reversed-phase column with a base deactivated silica stationary