577106-U
Ascentis® Express 160 Å C30 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 10 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L62
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
4.5% Carbon loading
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Säule L × ID
10 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
90 m2/g
Matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
C30 (triacontyldimethyl) bonding phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
160 Å pore size
operating pH range
2-9
Trenntechnik
reversed phase
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)