57402
Gewirkte Schwingdrossel
L × I.D. 5 m × 0.25 mm, volume 0.25 mL
Empfohlene Produkte
L × ID
5 m × 0.25 mm
Volumen
0.25 mL
Kompatibilität
for use with PHRED Reactor
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)