Merck
57201
Supelco
Supelclean LC-8
pkg of 100 g
Synonym(e):
Supelclean LC-8 SPE Großpackung
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Produktlinie
Supelclean
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 100 g
Kennzeichnungsgrad
7% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
475 m2/g
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) bonding, monomerically bonded
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Röhrchen des Typs LC-8 (Octyl) Reversed-Phase Supelclean SPE können für die Extraktion von nicht polaren bis mäßig polaren Analyten aus wässrigen Proben verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)