57119-U
Leeres Polypropylen-SPE-Röhrchen mit PE-Fritten, 20 μm Porosität
volume 60 mL, pre-fritted, pk of 16
Synonym(e):
60mL-SPE-Leerkartuschen mit Fritte, 16 Stück
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Qualitätsniveau
Beschreibung
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Verpackung
pk of 16
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
60 mL
Porengröße
20 μm
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)