57084
Supelclean™ LC-Aluminiumoxid-B SPE-Röhrchen
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene tube
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
bed wt., 1 g
Verpackung
pkg of 54 ea
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
3 mL
Matrix
Alumina for Basic pH (~8.5); Brockman Act I base material
Aktive Matrixgruppe
Alumina phase
Partikelgröße
60-325 mesh
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)