Merck
567500-U
Supelco
Discovery® HS F5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Discovery® HS F5 HPLC-Säule, 3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L43
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Discovery®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
12% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
5 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
300 m2/g
Oberflächendeckung
4 μmol/m2
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
PFP (pentafluorophenyl) phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
120 Å
operating pH range
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Die Discovery HS F5-Phase bietet RP-Trennungen, die sich stark von denen eines C18-Materials unterscheiden. Dennoch eluieren die Verbindungen im gleichen Zeitraum, so dass eine C18-Methode leicht übertragen werden kann.
Leitfaden zur Übertragung einer C18-Methode auf die Discovery HS F5
Im allgemeinen werden Basen auf der HS F5 stärker zurückgehalten als auf einer C18. Bei diesen Verbindungen wird eine Erhöhung des organischen Anteils um 5 - 10% eine ähnliche Retention zeigen. Allerdings wird sich die Selektivität sehr stark unterscheiden.
Analyten mit niedrigen log Po/w-Werten (kleiner als 2,5) werden auf einer HS F5 stärker retardiert als auf einer C18. Die Größe dieses Unterschieds ist stark analyt-abhängig.
Die gebundene Discovery® HS F5-Phase erzeugt Umkehrphasentrennungen, die sich deutlich von denen eines C18-Materials unterscheiden. Die Verbindungen eluieren jedoch im gleichen Zeitraum, sodass eine C18-Methode leicht übertragen werden kann.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einzigartige Selektivität
  • Retention vergleichbar mit C18 (bisweilen stärkere mobile Phase erforderlich)
  • Ausgezeichnete Peak-Form
  • Stabile LC-MS-Trennungen mit extrem geringem Bluten
  • Upscale von 3 bis 10μm Partikelgröße
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Anwendung
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 48(2), 254-263 (2007-12-14)
In this study a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was applied to the fast and reliable qualitative and quantitative analysis of ephedrine alkaloids in Ephedra plant material and derivatives. A Discovery HS F5 column (150mmx4.6mm i.d., 5microm) was used, with an
Ilia Brondz et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(3), 937-944 (2006-11-03)
The drug primaquine diphosphate is used for causative treatment of malaria. Using HPLC-MS and GC-MS, this research group was previously able to show that the main contaminant of primaquine is the positional isomer quinocide [I. Brondz, D. Mantzilas, U. Klein
Koji Baba et al.
Journal of chromatography. A, 1354, 109-116 (2014-06-21)
Arsenic species, including arsenous acid, arsenic acid, methylarsonic acid, and dimethylarsinic acid, were determined using HPLC-ICPMS. The species were separated with a Discovery HS F5 column and a simple, volatile, and isocratic mobile phase of 0.1% (v/v) formic acid and
Federica Pellati et al.
Journal of chromatography. A, 1165(1-2), 58-66 (2007-08-07)
In this study, the chromatographic performance of a pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was evaluated for the rapid separation of phenethylamine alkaloids (i.e. (+/-)-octopamine, (+/-)-synephrine, tyramine, N-methyltyramine and hordenine) in Citrus aurantium plant material (fruits and peel), various Citrus species, extracts
Hiroyuki Kataoka et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 405(1), 331-340 (2012-10-16)
We have developed a simple and sensitive method for the simultaneous determination of testosterone (TES), cortisol (CRT), and dehydroepiandrosterone (DHEA) in saliva by automated online in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) using a Discovery HS