56429AST
apHera™ NH₂ (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 2 mm, HPLC Guard Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
apHera™ NH2 HPLC-Vorsäule, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 2 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L82
Produktlinie
apHera™
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
apHera™
Parameter
147 bar pressure (2133 psi)
4-50 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
1 cm × 2 mm
Matrix
polymeric
Aktive Matrixgruppe
amino phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
300 Å
Betriebs-pH-Wert
1-14
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)