Merck
55176-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
PSA/ENVI-Carb (EN) Cleanup Tube 2, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS
Synonym(e):
QuEChERS
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
product name
Supel QuE, PSA/ENVI-Carb (EN) Cleanup Tube 2, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS
Materialien
polypropylene tube
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for BS EN 15662:2008
Produktlinie
Supel
Zusammensetzung
magnesium sulfate, 150 mg
Supelclean ENVI-Carb, 7.5 mg
Supelclean PSA, 25 mg
Verpackung
pack of 100
Methode(n)
QuEChERS: suitable
Zentrifugenröhrchenvolumen
2 mL
Aktive Matrixgruppe
PSA phase
carbon phase
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Dispersive SPE (dSPE), häufig auch als „QuEChERS“-Methode („Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe“ – Rasch, Einfach, Günstig, Effektiv, Robust und Sicher) bezeichnet, ist eine moderne Technik zur Probenpräparation, die bei Multirückstands-Pestizidanalysen von Nahrungsmitteln und landwirtschaftlichen Erzeugnissen zunehmend an Beliebtheit gewinnt.
Mit dem QuEChERS-Verfahren werden die Proben (Nahrungsmittel oder landwirtschaftliche Erzeugnisse) zunächst in Gegenwart von großen Mengen Salzen (z. B. Natriumchlorid und Magnesiumsulfat) und/oder Puffermitteln (z. B. Citrat) mit einem wässrigen, mischbaren Lösungsmittel (z. B. Acetonitril) extrahiert, um die Separation der Flüssigphase zu induzieren und säure- bzw. basenlabile Pestizide zu stabilisieren. Nach Schütteln und Zentrifugierung wird ein Aliquot der organischen Phase einer weiteren Reinigung mittels SPE unterzogen. Anders als bei herkömmlichen Methoden, bei denen SPE-Röhrchen genutzt werden, erfolgt die Reinigung bei der dispersiven SPE durch Mischen von SPE-Großmengen (z. B. Supelclean PSA, ENVI-Carb und/oder Discovery DSC-18) mit dem Extrakt. Nach der Probenreinigung wird die Mischung zentrifugiert; das Ergebnis ist ein Überstand, der entweder direkt analysiert oder vor der Analyse weiterer geringfügiger Behandlung unterzogen werden kann.
Supelco bietet eine Produktlinie von Flaschen und Zentrifugenröhrchen mit vorportionierten Mengen von Salzen und SPE-Sorptionsmitteln, um die aktuell am häufigsten verwendeten Methodenkonfigurationen zu unterstützen.
Rechtliche Hinweise
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bing Shao et al.
Journal of AOAC International, 92(2), 604-611 (2009-06-03)
A sensitive analytical method has been developed and validated for simultaneous determination of 16 glucocorticoid (fluorometholone, flumethasone, triamcinolone, aldosterone, clobetasol propionate, methylprednisolone, fluocinolone acetonide, hydrocortisone, prednisone, dexamethasone, beclomethasone, prednisolone, budesonide, triamcinolone acetonide, fludrocortisone acetate, and cortisone) residues in pig tissues
Tsuyoshi Imazawa et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 46(6), 277-281 (2006-01-31)
An analytical method was developed for the determination of phenmedipham (PM) in agricultural products using reversed-phase high-performance liquid chromatography with UV detection. A sample was extracted with acetonitrile, and the acetonitrile layer was separated by salting-out. The acetonitrile phase was
U Führer et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 354(3), 333-343 (1996-01-01)
Halogenated anisoles (methyl-phenyl ethers) appear to be ubiquitous organic trace compounds in the environment. An analytical method is presented for analyzing the altogether 134 congeners of chloro-, bromo- and mixed bromochloro-anisoles on an isomer-specific basis in air. High volume sampling
Anna Martínez-Villalba et al.
Electrophoresis, 34(6), 870-876 (2013-01-22)
Veterinary medicines are widely administered to farm animals since they keep animals healthy at overcrowded conditions. Nevertheless the continuous administration of medicines to farm animals can frequently lead to the presence of residues of veterinary drugs in consumption products. Amprolium
Sachiyo Ibuki et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 48(5), 139-143 (2007-11-22)
A method for simultaneous determination of Dichlorvos (DDVP), Trichlorfon (DEP) and Naled (BRP) in fruits and vegetables by liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC/MS/MS) was developed. Pesticides were extracted with ethyl acetate together with phosphoric acid and anhydrous sodium