55082
Upchurch Schlauchadapter
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Empfohlene Produkte
Materialien
Tefzel® adapter (one-piece design)
Verpackung
pkg of 1 ea
Fitting
female Luer
10-32 male
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)