Merck
55061
Mobile Phase-Reservoir-System
bottle size 2 L
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Flaschengröße
2 L
Allgemeine Beschreibung
Dieses praktische Lösungsmittelvorratssystem besteht komplett aus inerten Teilen: Glas, Tefzel, PEEK und PTFE TFE. Es enthält 3m 1/8"OD-PTFE-schlauch, einen PEEK Flaschenboden-Filter/ Verteiler, einen Stopfen und eine 1-Liter- oder 2-Literflasche mit Sicherheitsummantelung.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)