54294-U
Carboxen® 572 for Tobacco Smoke
Adsorbent Bed Wt: 300 mg, cartridge size 3 mL, pkg of 50 ea
Synonym(e):
ORBO™ Rezorian Cartridge
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Carboxen®
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Adsorbent Bed Wt:, 300 mg
Verpackung
pkg of 50 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Kartuschengröße
3 mL
Eignung
suitable for (For sampling tobacco smoke)
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Rotary and linear smoke machines
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)