53853-U
Ascentis® Express 90Å C8 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Core-shell (SPP) Fused Core C8 HPLC column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ascentis® Express C8, 2,7 μm HPLC-Säule, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
15 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
135 m2/g
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 (octyl) phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
90 Å
pH Betriebsbereich
2-9
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Bitte besuchen Sie die Ascentis Express Homepage, um weitere Informationen über diese neue Säulentechnologie zu erhalten.
Anwendung
- Recent trends in ultra-fast HPLC: new generation superficially porous silica columns.: This review explores the evolution and performance of superficially porous silica columns in high-performance liquid chromatography (HPLC), including those similar to the Ascentis® Express C8, 2.7 mu m. The focus is on the technology′s impact on enhancing analytical speed and efficiency (Ali et al., 2012).
- Development and validation of an HPLC-MS/MS method to determine clopidogrel in human plasma. Use of incurred samples to test back-conversion.: This study details the development of an HPLC-MS/MS analytical method using columns such as the Ascentis® Express C8, 2.7 mu m, aimed at quantifying clopidogrel in plasma, demonstrating the columns utility in clinical pharmacokinetic assessments (Silvestro et al., 2010).
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Vorsäulenkartusche
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)