53599-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ascentis® Express F5, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, pkg of 3 ea
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L43
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 3 ea
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
5 mm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
135 m2/g
Matrix
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
PFP (pentafluorophenyl) phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
90 Å
Betriebs-pH-Wert
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)