Merck
53328-U
Supelco
Ascentis® Express Peptide 160 Å ES-C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Superficially Porous Wide Pore C18 UHPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Ascentis® Express Peptid ES-C18, 2,7 μm HPLC-Säule, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Parameter
≤100 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
90 m2/g
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
160 Å
pH Betriebsbereich
1-9
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Ascentis Express Peptid ES-C18-Säulen wurden speziell zur Trennung von Verbindungen mit höherer Molekülmasse, wie Peptide und kleine Proteine, entwickelt. Diese Säulen enthalten fortschrittliche Fused-Core-Partikel mit größeren Poren (160 Å im Vergleich zu 90 Å bei Ascentis Express-Standardsäulen), gebunden mit sterisch geschützten C18-Liganden für Extra-Stabilität (ES) bei sehr niedrigem pH-Wert (< 1) und hohen Temperaturen (bis zu 100 ºC). Das erweitert den Anwendungsbereich von Ascentis Express-Säulen beträchtlich.
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Vorsäulenkartusche
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Meiyun Shi et al.
Journal of separation science, 38(8), 1351-1357 (2015-01-30)
The pentapeptide thymopentin (Arg-Lys-Asp-Val-Tyr, RKDVY) corresponds to amino acids 32-36 of the 49 amino acid immunomodulatory polypeptide, thymopoietin, whose biological activity is partially reproduced. Thymopentin is widely used in the clinic and represents a promising target for drug design but
E Lesellier
Journal of chromatography. A, 1266, 34-42 (2012-11-03)
The recent introduction of new stationary phases for liquid chromatography based on superficially porous particles, called core-shell or fused-core, dramatically improved the separation performances through very high efficiency, due mainly to reduced eddy diffusion. However, few studies have evaluated the
C Gröer et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 100, 393-401 (2014-09-15)
Cytochrome P450 (CYP) enzymes and UDP-glucuronosyltransferases (UGT) are major determinants in the pharmacokinetics of most drugs on the market. To investigate their impact on intestinal and hepatic drug metabolism, we developed and validated quantification methods for nine CYP (CYP1A2, CYP2B6