52697-U
Discovery® DSC-CN SPE-Röhrchen
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene tube
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
bed wt., 1 g
Verpackung
pk of 30
Kennzeichnungsgrad
7% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
6 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
cyano bonding, monomerically bonded
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität: Wässrige Proben (biologische Fluide, Wasser) beim Einsatz im Umkehrphasen-Modus oder organische Lösungsmittel, Öle und Fette beim Einsatz im Normalphasen-Modus
- Monomer gebunden, Cyanopropyl (7 % C), endcapped
- Einsatz sowohl im Umkehrphasen-Mechanismus oder Normalphasen Mechanismus
- Ideal für sehr hydrophobe Analyten, die auf hydrophoberen Adsorbentien wie DSC-18 irreversibel retardiert werden können
- Geringere Retentionskraft als DSC-Si oder DSC-Diol im Normalphasen Modus (organische Matrices wie Hexan oder Öle)
- Ermöglichen die schnelle Freisetzung sehr polarer Moleküle, die auf sehr polaren Adsorbentien irreversibel festgehalten werden
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)