51177-U
OPTI-GUARD® C18 (40 μm) HPLC Guard Column
1mm HPLC Guard Column, pkg of 5 ea
Synonym(e):
High-Performance Guard Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
OPTI-GUARD® 1mm Guard Column, C18 (violet label), pkg of 5 ea
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Opti-Guard®
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
40 μm
Trenntechnik
reversed phase
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)