Wichtige Dokumente
50998-U
BIOshell Glycan (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
BIOshell Glycan HPLC Columns, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 2.7 μm particle size
Materialien
stainless steel hardware (column)
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L86
Beschreibung
shell thickness (0.5 μm)
solid core (1.7 μm)
Produktlinie
BIOshell
Leistungsmerkmale
endcapped: no
chemische Klasse(n) des Analyten
glycans
Hersteller/Markenname
BIOshell
Verpackung
1 ea of
Parameter
1000 bar max. pressure (14500 psi)
1000 bar pressure (14500 psi)
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
10 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
135 m2/g
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
hydroxy, penta- phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
90 Å
operating pH range
2-9
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
Allgemeine Beschreibung
View the BIOshell Glycan HPLC Columns Flyer
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)