505358
LpDNPH S10L-Kartusche
bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 10 ea
Empfohlene Produkte
Agentur
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Verpackung
pkg of 10 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Volumen
1 mL
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die LpDNPH S10L-Kartusche wird dafür verwendet, in der Umgebungs- und Raumluft sowie in Industriebereichen Proben von Carbonylverbindungen (z. B. Formaldehyd) zu entnehmen. Dabei werden Carbonylverbindungen auf einem mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin beschichteten hochreinen Kieselgel-Adsorbens eingeschlossen und anschließend in Hydrazonderivate umgewandelt. Die Derivate werden in Acetonitril aus der Kartusche eluiert und mit HPLC analysiert.
Die S10L-Kartusche bietet ein reversibles Design; sie ist für Laborchemiker geeignet, die kürzere Abmessungen bevorzugen, und benötigt für die Probennahme keinen Adapter. Die Kartusche wird durch Anschließen an einen Spritzenkörper (leere SPE-Kartusche) eluiert, die als Reservoir für ein nach dem Gravitationsprinzip arbeitendes Elutionsmittel dient. Erfüllt die Anforderungen von EPA TO-11A.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?