Merck
504327
Supelco
Ersatz-PTFEfritten für 6mL Glas-SPE-Röhrchen, 20μm Porosität
for use with 6mL glass SPE tubes, pk of 60
Synonym(e):
PTFE-Fritte, 20-μm-Porosität
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Materialien
PTFE frit
Qualitätsniveau
Beschreibung
for SPE Tube
Verpackung
pk of 60
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 6mL glass SPE tubes
Allgemeine Beschreibung
Porous frits are fitted at the column′s outlet end. This helps to retain the support material in the column. It could also be fitted in the coupling holding the column to the detector, this helps unpacking the column or even changing the frit on blockage. Frit porosity depends on the particles of the smallest diameter in the support material.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
N.A. Parris
Instrumental Liquid Chromatography: A Practical Manual on High-Performance Liquid Chromatographic Methods, 48-48 (2000)