Merck
503193
Supelco
Kohlenstoffdioxid-Falle
volume 100 cc, 1/4 in. fitting
Synonym(e):
CO2-FALLE 100ML, 1/4” FITTINGS
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Volumen
100 cc
Fitting
1/4 in. fitting
Allgemeine Beschreibung
Nichtfaseriges Natriumhydroxid-Silikatmaterial wird allgemein für eine hohe Absorptionskapazität und Indikatoreigenschaften für Kohlenstoffdioxid anerkannt. In der Regel absorbiert dieses Material 20–30 % seines Gewichts an Kohlenstoffdioxid, bevor ein Austausch des gesättigten Materials erforderlich ist. Wenn Kohlenstoffdioxid absorbiert wird, wird das grünlich-braune Material aufgrund der Bildung von Natriumcarbonat weiß. Der Fallenkörper besteht aus Borsilikatglas und die Anschlüsse sind vernickelt und haben gesinterte Edelstahlfritten.
Ein Feuchtfänger sollte nachgelagert von dieser Einheit installiert werden, um die erzeugte Feuchtigkeit aufzunehmen.
Hinweis: Beim Auffüllen der Falle ist aufgrund der ätzenden Natur des Absorptionsmittels äußerste Vorsicht geboten.
Abmessungen:
  • 100-cc-Fallen: 123/4 Zoll (32,4 cm) lang x 13/4 Zoll (44 mm) Durchmesser
  • 250-cc-Fallen: 171/2 Zoll (44,4 cm) lang x 2 Zoll (51 mm) Durchmesser
Anwendung
It may be used to connect combustion oven and GCMS separator, for transfer of the gas into MS inlet system which monitors isotope-ratio.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Isotope-ratio-monitoring gas chromatography-mass spectrometry.
Matthews, D. E., and J. M. Hayes.
Analytical Chemistry, 50.11, 1465-1473 (1978)