50297-U
Ascentis® Express 90 Å HILIC (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Produktbezeichnung
Ascentis® Express HILIC, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3 mm, pkg of 3 ea
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L3
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
pkg of 3 ea
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
5 mm × 3 mm
Oberflächenbereich
90 m2/g
Matrix
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
silica phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
90 Å
Betriebs-pH-Wert
1-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)