49446-U
EN 14105/D6584 Monoglycerid-Stammlösung
10 mg/mL each component in pyridine, analytical standard
Synonym(e):
Biodiesel-Verunreingung, Handelsübliche Mischung von Monoglyceriden, Monoglycerid-Mischung, Monoglycerid-Standard, Monoglyceride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
ASTM® D6584
DIN EN 14105 (2003)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 mL
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
10 mg/mL each component in pyridine
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
petroleum
Format
multi-component solution
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Analyt
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
68.0 °F
Flammpunkt (°C)
20 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Chromatograms
suitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..