Merck
48884
Supelco
ASTM® D3710 Qualitative Kalibriermischung
analytical standard
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
ASTM® D3710
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 6 × 1 mL
Konzentration
(each component in the approximate proportions (w/w) indicated)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analyt
Beschreibung
    Butane % (w/w)
    Butylbenzene 3.2 wt. %
    Decane 3.2 % (w/w)
    2,4-Dimethylpentane 5.4 % (w/w)
    Dodecane 3.2 % (w/w)
    Heptane 9.7 % (w/w)
    Hexane 5.4 % (w/w)
    2-Methylbutane 9.7 % (w/w)
    2-Methylpentane 5.4 % (w/w)
    2-Methylpropane 1.5 % (w/w)
    Octane 5.4 % (w/w)
    Pentadecane 2.2 % (w/w)
    Pentane 7.6 % (w/w)
    Propane 1.5 % (w/w)
    Propylbenzene 4.3 % (w/w)
    Tetradecane 2.2 % (w/w)
    Toluene 10.8 % (w/w)
    Tridecane 2.2 % (w/w)
    p-Xylene 13 % (w/w)
    Alle anzeigen (19)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-99.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-73.3 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)