Wichtige Dokumente
47733-U
2-Hexanon
analytical standard
Synonym(e):
Butyl-methylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
ASTM® D5580
Dampfdruck
10 mmHg ( 39 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 5 mL
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−57 °C (lit.)
Dichte
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
petroleum
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
73.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
23 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?