Merck
47432-U
Supelco
EPA 624 Kalibrationsmischung ausblasbare Verbindungen (ohne Gase, enthält 2-CEVE)
2000 μg/mL each component in methanol, without gases, analytical standard
About This Item
UNSPSC-Code:
77101502
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 624
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
2000 μg/mL each component in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analyt
Beschreibung
    Benzene
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Carbon tetrachloride
    Chlorobenzene
    2-Chloroethyl vinyl ether
    Chloroform
    Dibromochloromethane
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    trans-1,2-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    Ethylbenzene
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    Alle anzeigen (26)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)