Merck
47427-U
Supelco
EPA 524.2 Rev 4 Update-Mischung
2000 μg/mL in methanol, analytical standard
About This Item
UNSPSC-Code:
77101502
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 524.1,524.2
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
2000 μg/mL in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
EPA 524.2 Rev 4 Update Mix may be utilized for identifying and quantifying volatile organic compounds (VOCs) in drinking water. The pre-requisite of EPA 524.2 method is the use of gas chromatography with a selective detector, gas chromatography/mass spectrometry or high performance liquid chromatography.
Anwendung
EPA 524.2 Rev 4 Update Mix may be used as an analytical standard to quantify volatile organic compound (VOC) analytes in indoor, outdoor, and occupational environments by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analyt
Beschreibung
    Acrylonitrile
    Allyl chloride
    tert-Butyl methyl ether
    Carbon disulfide
    Chloroacetonitrile
    1-Chlorobutane
    trans-1,4-Dichloro-2-butene
    Diethyl ether
    Ethyl methacrylate
    Hexachloroethane
    Methacrylonitrile
    Methyl acrylate
    Methyl methacrylate
    Nitrobenzene
    2-Nitropropane
    Pentachloroethane
    Propionitrile
    Tetrahydrofuran
    Alle anzeigen (18)
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Diffusive uptake rates of volatile organic compounds on standard ATD tubes for environmental and workplace applications
Jia C and Fu X
Chemosphere, 4(4), 87-87 (2017)