47107
n-Paraffinmischung C24, C28, C32, C36
certified reference material, 2 % (w/w) each component in octane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Agentur
ASTM® D5442
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 5 mL
Konzentration
2 % (w/w) each component in octane
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-30°C
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?