Merck
47080-U
Supelco
Bakteriensäuremethylester (BAME)-Mischung
solution (10 mg/mL total concentration in methyl caproate), analytical standard
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
solution (10 mg/mL total concentration in methyl caproate)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
multi-component solution
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
Dies ist ein quantitativer Standard von bakteriellen Säuremethylestern in Methylcaproat (10 mg/ml Gesamtkonzentration). Verwenden Sie diese Mischung, um auf Basis ihrer zellulären Fettsäurenzusammensetzung zwischen verschiedenen Bakterien zu unterscheiden. Informationen zur chromatographischen Analyse dieses Standards erhalten Sie vom Technischen Kundendienst unter techservice@sial.com.
Sehen Sie sich unser vollständiges Portfolio von Referenzmaterial-Lösungsgemischen für Fettsäuremethylester (FAME) an
Anwendung
Der Analysestandard kann für Folgendes verwendet werden:
  • Entwicklung eines Verfahrens zum Identifizieren von Bakterien auf der Grundlage von Gaschromatografie-Vakuum-Ultraviolettspektroskopie (GC-VUV) für bakterielle Fettsäuremethylester (FAME)
  • Profilerstellung von Fettsäuremethylester (FAME) aus Biodiesel aus mikrobiellem Öl nach seiner Transveresterung mittels Gaschromatografie-Massenspektrometrie (GC-MS)
  • GC-FID-basierte Trennung und Bestimmung von Fettsäuremethylestern (FAME) in Lipidextrakten von leptocephalus-Larven von Aalen
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Analyt
Beschreibung
    Methyl undecanoate
    Methyl (±)-2-hydroxydecanoate
    Methyl dodecanoate
    Methyl tridecanoate
    Methyl 2-hydroxydodecanoate
    Methyl (±)-3-hydroxydodecanoate
    Methyl myristate
    Methyl 13-methyltetradecanoate
    Methyl 12-methyltetradecanoate
    Methyl pentadecanoate
    Methyl 2-hydroxytetradecanoate
    Methyl 3-hydroxytetradecanoate
    Methyl 14-methylpentadecanoate
    Methyl cis-9-hexadecenoate
    Methyl palmitate
    Methyl 15-methylhexadecanoate
    Methyl cis-9,10-methylenehexadecanoate
    Methyl heptadecanoate
    Methyl 2-hydroxyhexadecanoate
    Methyl linoleate
    Methyl oleate
    Methyl trans-9-octadecenoate
    Methyl stearate
    Methyl methyleneoctadecanoate (all cis-9,10)
    Methyl nonadecanoate
    Methyl eicosenoate
    Alle anzeigen (26)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
J Dherbécourt et al.
Journal of applied microbiology, 105(4), 977-985 (2008-05-01)
Short branched-chain fatty acids (BCFAs) are cheese flavour compounds, which result from the conversion of branched-chain amino acids (BCAAs). In Swiss cheese, the production of short BCFAs is mainly performed by Propionibacterium freudenreichii and is strain dependent. Our aim was
Graciete S Silva et al.
Indian journal of microbiology, 57(3), 351-358 (2017-09-15)
The conditions of storage, cultivation and maintenance of microbial cultures should preserve the microbiological homogeneity, phenotypic and genotypic characteristics to ensure better reproducibility of metabolic production. To evaluate the influence of the storage condition on the composition of cell fatty
Elsa Coucheney et al.
Ecology and evolution, 3(16), 5177-5188 (2014-01-24)
Boreal ecosystems store one-third of global soil organic carbon (SOC) and are particularly sensitive to climate warming and higher nutrient inputs. Thus, a better description of how forest managements such as nutrient fertilization impact soil carbon (C) and its temperature
Inês C Santos et al.
Environmental science. Processes & impacts, 21(2), 269-278 (2018-11-18)
In order to survive environmental changes, bacteria have stress responses, which protect them from adverse and variable conditions. Contamination can be a source of stress and bacterial responses can serve as an indicator of environmental abnormality. In this work, the
Maryn O Carlson et al.
G3 (Bethesda, Md.), 9(9), 2963-2975 (2019-07-13)
Oat (Avena sativa L.) has a high concentration of oils, comprised primarily of healthful unsaturated oleic and linoleic fatty acids. To accelerate oat plant breeding efforts, we sought to identify loci associated with variation in fatty acid composition, defined as