44421
CERTAN® Kapillarflasche
10 ml bottle, diam. × H 30 mm × 71 mm
Synonym(e):
Kapillarflasche CERTAN®
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Durchm. × H
30 mm × 71 mm
Volumen
10 mL
Allgemeine Beschreibung
HINWEIS: Verwenden Sie zum Extrahieren einer Lösung aus CERTAN®-Kapillarfläschchen eine Spritze mit einem Nadeldurchmesser von 0,8 mm oder kleiner und einer minimalen Länge von 70 mm.
Diese Fläschchen bieten den Vorteil einer versiegelten Ampulle mit der Flexibilität einer Schraubkappenflasche oder eines Septumfläschchens. Diese einzigartigen Schraubkappen-Probenbehälter mit einer Kapillaröffnung von 1,2 x 28 mm Höhe wurden zur Aufbewahrung von flüchtigen Proben und Referenzstandards konzipiert.
Vorteile:
Anwendungen:
Vorteile:
- Keine nennenswerte Konzentrationsänderung, selbst in geöffnetem Zustand
- Sichere Lagerung, minimale Verdampfung
- Minimiert das Kontaminationsrisiko
- Proben einfüllen und entnehmen mit einer gängigen GC-Spritze
- Im Wesentlichen Verschüttungssicher
- Mit PTFE ausgekleidete Schraubkappe
Anwendungen:
- Lagerung von Flüssigkeiten, die aus gängigen Glasampullen entfernt wurden
- Lagerung von Stamm- und Standardlösungen
- Lagerung von schwierigen Proben wie flüchtigen Halogenverbindungen oder BTEX-Aromaten
- Archivierung von Produktions- oder QC-Proben und -Extrakten
Anwendung
Um Probe aus einem CERTAN® Kapillar-Probengefäß zu entnehmen, wird eine Spritze mit einem Nadeldurchmesser von 0.8 mm oder kleiner und einer minimalen Länge von 70 mm benötigt.
Rechtliche Hinweise
CERTAN is a registered trademark of LGC Group
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)