40077-U
EPA 506 Phthalat-Mischung (7 Komponenten)
certified reference material, 1000 μg/mL each component in isooctane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 506
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
1000 μg/mL each component in isooctane
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
US EPA 500 Series methods are analytical methods for identifying and quantifying organic contaminants such as volatile organic compounds (VOCs), pesticides, synthetic organic compounds (SOCs), and trihalomethane disinfection byproducts (THMs) in raw source water, finished drinking water, and drinking water at all stages of treatment.
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Analyt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
10.4 °F
Flammpunkt (°C)
-12 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)