33281
Fläschchenöffner, Zange
for use with 11 mm crimp seals, pkg of 1 ea
Beschreibung
Decapper, pliers style
Verpackung
pkg of 1 ea
Kompatibilität
for use with 11 mm crimp seals
Allgemeine Beschreibung
Vial Decapper, pliers-type is used for quick and easy removal of a 11 mm aluminum seal.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)