29754-U
Carbopack™ B
O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., glass TD tube, fritted, Sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
Synonym(e):
Carbopack™ B
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass TD tube
Qualitätsniveau
Produktlinie
Carbopack™
Leistungsmerkmale
fritted
preconditioned
Verpackung
pkg of 10 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Oberflächenbereich
~100 m2/g
Matrix
Carbopack™ Graphitized Carbon Black (GCB)
Partikelgröße
40/60 mesh
Eignung
suitable for (suitable for (For sampling a wide range of VOCs))
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)