Merck
29663-U
Supelco
Zertifiziertes Fläschchen-Kit, QsertVial mit geringer Adsorption (LA)
volume 0.3 mL, QsertVial, amber glass vial, natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm
Synonym(e):
Low Adsorption Vial Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
amber glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
Leistungsmerkmale
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
0.3 mL
Fitting
thread for 9 mm
Kompatibilität
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Rechtliche Hinweise
QSertVial is a trademark of QIS, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)