Merck
29082-U
Supelco
Interlocked Fläschchen mit eingeschmolzenem Glaseinsatz, Schraubkappe
volume 0.3 mL, amber glass vial, thread for 9 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
amber glass vial
Beschreibung
Interlocked vial (with fused-in insert)
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
0.3 mL
Fitting
thread for 9 mm
Allgemeine Beschreibung
Das neue Interlock Gefäß mit Einsatz für begrenztes Volumen ist ein 300 μL Glaseinsatz mit geflanschter Öffnung, der in einem 12 x 32 mm Glasgefäß eingeschmolzen ist. Dieses Produkt bietet den Komfort eines einteiligen Probengefäßes, zu einem Bruchteil der Kosten.
  • Die geflanschte Öffnung zentriert die Einsätze im Gefäß
  • Das verschmolzene Glas verhindert eine Kontamination
  • Die Gefäße bestehehen aus Borosilikatglas, Typ 1, als Klar- oder Braunglas
Rechtliche Hinweise
Interlocked is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)