Merck
28994-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, configured for StableFlex Stratum
Synonym(e):
VOCARB purge trap (Tekmar)
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NB.21
product name
Purge/Trap K Vocarb® 3000, configured for Tekmar® Stratum
Anwendung(en)
industrial hygiene
Qualitätsniveau
Kompatibilität
configured for Tekmar® Stratum
Rechtliche Hinweise
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)