Wichtige Dokumente
28891-U
SLB®-IL59 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Parameter
≤25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
313
df
0.20 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Non-bonded; 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
Anwendung(en)
agriculture
chemicals and industrial polymers
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
petroleum
Säulenart
capillary polar
Allgemeine Beschreibung
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,12-Di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- Subambient to 300 °C (isothermal or programmed)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?