Wichtige Dokumente
2879601-U
Inlet-Liner, Split/Splitless-Typ, gerades Fast FocusLiner™ Design (mit Wolle gepackt)
pkg of 1 ea
Verpackung
pkg of 1 ea
L × AD × ID
78.5 mm × 6.3 mm × 2.3 mm
Allgemeine Beschreibung
Deactivated glass liner for capillary injection port
Rechtliche Hinweise
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)