Merck
27422
Supelco
Autosampler Mikrofläschchen mit Schnappringverschluss, Polypropylen
volume 0.5 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
natural polypropylene vial
Beschreibung
with molded conical insert
Leistungsmerkmale
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
0.5 mL
Fitting
thread for 11 mm
Kompatibilität
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1