27413
Schraubkappe (oben offen), Polypropylen
yellow polypropylene hole cap, thread for 10-425, for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm), pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
yellow polypropylene hole cap
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
135 °C temp. limit
Fitting
thread for 10-425
Kompatibilität
for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm)
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)