Merck
26239
SGE Spritze mit Kolbenschutz, fixierte Nadel
volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L 50 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
Materialien
bevel tip stainless steel needle
Kanülengröße
26 ga
Beschreibung
10F
Leistungsmerkmale
point style #2
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
SGE 002033
Kanüle L
50 mm
Volumen
10 μL
Allgemeine Beschreibung
Eine bis zum Ende des Kolbens verlängerte Schutzröhre verhindert, dass der Kolben während der Injektion verbogen wird.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)