Wichtige Dokumente
25358
VOCOL® Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 105 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
Synonym(e):
FS CAP VOCOL® 105M .53MM 3.0UM (NO TEST MIX)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
Parameter
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
44
df
3.00 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
105 m × 0.53 mm
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
Säulenart
capillary intermediate polar
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
USP-Code: Keiner
Phase:
- Gebunden
- Proprietär
- ≤0,32 mm Innendurchmesser, <2 μm: Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
- ≤0,32 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: Umgebungstemperatur bis 230 °C (isothermal oder programmiert)
- ≥0,53 mm Innendurchmesser, <2 μm: Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
- ≥0,53 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: Umgebungstemperatur bis 230 °C (isothermal oder programmiert)
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?