Wichtige Dokumente
24818-U
Ersatzseptum für Merlin Microseal™ System
1 SPME septum
Synonym(e):
GC accessory, SPME septum, Merlin Microseal
Allgemeine Beschreibung
Das Merlin Microseal-System ist ein septumfreies System mit äußerst langer Lebensdauer. Da kein Septum durchstochen werden muss, bilden sich keine Ansammlungen von Septumfragmenten auf dem Inlet-Liner. Das Septum besteht aus einer Reihe von Dichtungen (Abstreifring, O-Ringe und Lippenventil), die das Einführen der Kanüle unter Aufrechterhaltung einer leckagefreien Abdichtung ermöglichen. Das Septum kann nur mit einer 23-G-Spritze mit abgestumpfter Spitze oder mit einer 23-G-Kanüle mit SPME-Faserassemblierung verwendet werden. Der dicker ausgeführte Schaft ist erforderlich, um den notwendigen Kontakt mit den Septumdichtungen zu gewährleisten.
Anwendung
Merlin Microseal™ System may be used to replace traditional septum to avoid leaking and bleeding caused during operating GC/MS system. It may also be equipped to the injection port during GC analysis for determination of plasticizer N-butylbenzenesulfonamide and the pharmaceutical Ibuprofen in wastewater.
Sonstige Hinweise
Folgende drei Septaversionen sind erhältlich:
Hinweis: Nicht mit abgeschrägten Spitzen verwenden.
- Niedrigdruck-Septum zur Verwendung mit 23-G-Kanülen und einem Druck zwischen 1 und 45 psi an der Injektionsöffnung. Nicht mit Kanülen mit abgeschrägter Spitze verwenden.
- Allzweck-Septum zur Verwendung mit 23-G-Spritzenkanülen und einem Druck zwischen 3 und 100 psi an der Injektionsöffnung. Nicht mit Kanülen mit abgeschrägter Spitze verwenden.
- SPME zur Verwendung mit 23-G-SPME-Faserassemblierungen. Nicht mit SPME-Faserassemblierungen mit abgeschrägter Spitze verwenden.
Hinweis: Nicht mit abgeschrägten Spitzen verwenden.
Rechtliche Hinweise
MicroSeal is a trademark of Merlin Instrument Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Determination of the plasticizer N-butylbenzenesulfonamide and the pharmaceutical Ibuprofen in wastewater using solid phase microextraction (SPME).
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 326 (6), 529-536 (1998)
Journal of AOAC International, 84(3), 853-860 (2001-06-22)
Although the use of pentachlorophenol (PCP) is prohibited in most countries, it is still widely found in the wood of pallets, containers, crates and in cardboard, paper, etc. Such material may contain not only PCP but other chlorophenols as well.