Wichtige Dokumente
24074
SP®-2330 GC-Kapillarsäule
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.20 μm
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
meets requirements for USP G8
Parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
400
df
0.20 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
60 m × 0.32 mm
Aktive Matrixgruppe
Non-bonded; poly (80% biscyanopropyl/20% cyanopropylphenyl siloxane) phase
Säulenart
capillary highly polar
Allgemeine Beschreibung
Die GC-Kapillarsäule wird auch offene Rohrsäule genannt. Das Trägergas strömt durch die zentrale Öffnung und kann ungehindert durch die gesamte Säule fließen.
Anwendung: Supelco bietet das branchenweit umfangreichste Sortiment an Biscyanopropylphasen. Diese Säule ist eine hochspezialisierte Säule, die aufgrund der Substitution von Biscyanopropyl- und Phenylgruppen auf dem Polymergerüst sowohl polare als auch polarisierbare Eigenschaften aufweist. Sie kann sowohl für Hoch- als auch für Niedrigtemperaturtrennungen von Analyten wie geometrischen Isomeren von Fettsäuremethylestern (FAMEs), Dioxinen und aromatischen Verbindungen verwendet werden.
USP-Code: Diese Säule erfüllt die Anforderungen von USP G8.
Phase:
USP-Code: Diese Säule erfüllt die Anforderungen von USP G8.
Phase:
- Nicht gebunden
- Poly(80% Biscyanpropyl/20% Cyanpropylphenylsiloxan)
- Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
Anwendung
Die Kapillarsäule SP®-2330 eignet sich für den Einsatz bei der Gasflüssigchromatographie (GLC) zur Trennung von teilmethylierten Alditolacetaten.
Sonstige Hinweise
Wir haben eine Reihe von Chromatografiezubehör im Angebot, einschließlich analytische Spritzen
Rechtliche Hinweise
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
International journal for vitamin and nutrition research. Internationale Zeitschrift fur Vitamin- und Ernahrungsforschung. Journal international de vitaminologie et de nutrition, 61(1), 91-97 (1991-01-01)
The aim of this paper is to develop a gas chromatographic method for the quantitative determination of linoleic acid in adapted, preterm, follow-up and special infant formulas. For sample preparation, lipids were extracted with a Soxhlet extractor after acid hydrolysis
Journal of dairy science, 69(7), 1787-1792 (1986-07-01)
A quantitative method for determination of free fatty acids in milk is described. Free fatty acids and some glycerides were extracted from milk in acetonitrile in the presence of sulfuric acid and anhydrous sodium sulfate. The filtered extract was evaporated
Journal of neuroscience research, 20(4), 484-490 (1988-08-01)
The total fatty acid composition of the human retina was studied during early normal development and compared to that found in infancy and in adulthood. The retina of an infant undernourished prenatally and of two malnourished postnatally were also studied
Analytical methods for structure and biosynthesis. Science and Technology of Fructans.
Technology & Engineering, 111-112 (1993)
Lipids, 17(11), 825-830 (1982-11-01)
A method for the simultaneous quantitative analysis of prostaglandin E2 (PGE2) and PGE3 is described. The PG were analyzed by selected ion monitoring as the methyl ester-TMS ether derivatives of PGB2 and PGB3, respectively. The internal standard for the quantification